Drukuj
Bromek 3,5-bis(trifluorometylo)benzylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
263397-1G 263397-5G
SIAL263397-1GEA 129 PLN
SIAL263397-1G SIAL263397-5G
Bromek 3,5-bis(trifluorometylo)benzylu, Sigma-Aldrich®
Bromek 3,5-bis(trifluorometylo)benzylu
Formuła: C₉H₅BrF₆
MW: 307.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 136…140 °C (14 mmHg)
Gęstość: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00009905
Numer CAS: 32247-96-4
Numer WE (dawny EINECS): 250-971-1
Jednostka: 3265
ADR: 8 II