Drukuj
3,5-Bis(trifluorometylo)benzyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
263389-1G 263389-5G
SIAL263389-1GEA 126 PLN
SIAL263389-1G SIAL263389-5G
3,5-Bis(trifluorometylo)benzyloamina, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluorometylo)benzyloamina
Formuła: C₉H₇F₆N
Temp. Wrzenia: 82…84 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 46…55 °C
Numer MDL: MFCD00009909
Numer CAS: 85068-29-7
Numer WE (dawny EINECS): 285-290-9