8-Bromocaprylic acid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim:
8-Bromooctanoic acid, ω-Bromocaprylic acid, 8-Bromooctoic acid, ω-Bromooctoic acid, ω-Bromooctanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
257583-10G
257583-1G
257583-50G
SIAL257583-10GEA
807
PLN
SIAL257583-10G
SIAL257583-1G
SIAL257583-50G
8-Bromocaprylic acid, Sigma-Aldrich®
8-Bromocaprylic acid
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₆COOH MW: 223.11 g/mol Temp. Wrzenia: 316 Temp. topnienia: 38.5 Gęstość: 1.324 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00004430 Numer CAS: 17696-11-6 |