Drukuj
Eter tert-butylowo-etylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Ethoxy-2-methylpropane
M-Clarity™ quality level = MQ100
253898-5G 253898-25G
SIAL253898-5GEA 257 PLN
SIAL253898-5G SIAL253898-25G
Eter tert-butylowo-etylowy, Sigma-Aldrich®
Eter tert-butylowo-etylowy
Formuła: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 71
Temp. topnienia: –97 °C
Gęstość: 0.752 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00009225
Numer CAS: 637-92-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-309-7
Jednostka: 1179
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,03809