Drukuj
Metoksytrimetylosilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Trimethyl(methoxy)silane
M-Clarity™ quality level = MQ100
253006-100G 253006-250G 253006-25G
SIAL253006-100GEA 1270 PLN
SIAL253006-100G SIAL253006-250G SIAL253006-25G
Metoksytrimetylosilan, Sigma-Aldrich®
Metoksytrimetylosilan
Formuła: C₄H₁₂OSi
Temp. Wrzenia: 49…51 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,755 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008344
Numer CAS: 1825-61-2
Numer WE (dawny EINECS): 217-369-0