Drukuj
N-Bromometyloftalimid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-(Bromomethyl)isoindoline-1,3-dione
M-Clarity™ quality level = MQ100
252611-25G 252611-5G
SIAL252611-25GEA 523 PLN
SIAL252611-25G SIAL252611-5G
N-Bromometyloftalimid, Sigma-Aldrich®
N-Bromometyloftalimid
Formuła: C₉H₆BrNO₂
MW: 240.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 410
Temp. topnienia: 148…151 °C
Numer MDL: MFCD00005897
Numer CAS: 5332-26-3
Numer WE (dawny EINECS): 226-239-2