Drukuj
Tetrahydro-1,3-dimetylo-1H-pirymidyn-2-on, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dimetylopropylomocznik
M-Clarity™ quality level = MQ200
251569-100G 251569-25G 251569-500G
SIAL251569-100GEA 358 PLN
SIAL251569-100G SIAL251569-25G SIAL251569-500G
Tetrahydro-1,3-dimetylo-1H-pirymidyn-2-on, Sigma-Aldrich®
Tetrahydro-1,3-dimetylo-1H-pirymidyn-2-on
Formuła: C₆H₁₂N₂O
MW: 128.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 230
Temp. topnienia: –24 °C
Gęstość: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 121
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006550
Numer CAS: 7226-23-5
Numer WE (dawny EINECS): 230-625-6