Drukuj
Aldehyd α,α,α-trifluoro-2-toluilowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
250694-100G 250694-25G
SIAL250694-100GEA 1080 PLN
SIAL250694-100G SIAL250694-25G
Aldehyd α,α,α-trifluoro-2-toluilowy, Sigma-Aldrich®
Aldehyd α,α,α-trifluoro-2-toluilowy
Formuła: C₈H₅F₃O
Temp. Wrzenia: 28…38 °C (0,4 mmHg)
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00003337
Numer CAS: 447-61-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-185-9