Drukuj
3-(Bromometylo)heptan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1-Bromo-2-ethylhexane, 2-Ethylhexylbromide, 3-(Bromomethyl)heptane
M-Clarity™ quality level = MQ100
249416-100G 249416-500G
SIAL249416-100GEA 189 PLN
SIAL249416-100G SIAL249416-500G
3-(Bromometylo)heptan, Sigma-Aldrich®
3-(Bromometylo)heptan
Formuła: C₈H₁₇Br
MW: 193.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 75…77 °C (21 hPa)
Gęstość: 1.086 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 70
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000220
Numer CAS: 18908-66-2
Numer WE (dawny EINECS): 242-659-9