Drukuj
1-Jodo-2-metylopropan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Isobutyliodide
M-Clarity™ quality level = MQ100
244732-100G 244732-25G
SIAL244732-100GEA 1400 PLN
SIAL244732-100G SIAL244732-25G
1-Jodo-2-metylopropan, Sigma-Aldrich®
1-Jodo-2-metylopropan
Formuła: C₄H₉I
Temp. Wrzenia: 120 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,605 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001084
Numer CAS: 513-38-2
Numer WE (dawny EINECS): 208-160-5
Jednostka: 2391
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,05160