Drukuj
Eter metylowy 2-chloroetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Methoxyethyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
242349-100G 242349-5G
SIAL242349-100GEA 653 PLN
SIAL242349-100G SIAL242349-5G
Eter metylowy 2-chloroetylu, Sigma-Aldrich®
Eter metylowy 2-chloroetylu
Formuła: C₃H₇ClO
MW: 94.54 g/mol
Temp. Wrzenia: 89…90 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –55…55 °C
Gęstość: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000972
Numer CAS: 627-42-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-999-7
Jednostka: 3271
ADR: 3 II