Drukuj

4-Bromophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck

Synonim: 1-Bromo-4-isocyanatobenzene

M-Clarity™ quality level = MQ100

241563-10G 241563-50G
SIAL241563-10GEA 576 PLN
SIAL241563-10G SIAL241563-50G
4-Bromophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
4-Bromophenyl isocyanate
Formuła: C₇H₄BrNO
Temp. Wrzenia: 226 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 42 °C
Numer MDL: MFCD00002022
Numer CAS: 2493-02-9
Numer WE (dawny EINECS): 219-662-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,01415

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR