Drukuj
Heksakarbonylek chromu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
241458-10G 241458-50G
SIAL241458-10GEA 520 PLN
SIAL241458-10G SIAL241458-50G
Heksakarbonylek chromu, Sigma-Aldrich®
Heksakarbonylek chromu
Formuła: C₆CrO₆
Temp. Wrzenia: 210 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 90 °C
Gęstość: 1,77 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010945
Numer CAS: 13007-92-6
Numer WE (dawny EINECS): 235-852-4
Jednostka: 3466
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,02253