Drukuj
N-Fenylo-p-fenylenodiamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
241393-100G 241393-1KG
SIAL241393-100GEA 150 PLN
SIAL241393-100G SIAL241393-1KG
N-Fenylo-p-fenylenodiamina, Sigma-Aldrich®
Formuła: C₁₂H₁₂N₂
Temp. Wrzenia: 354 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 72…75 °C
Gęstość: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 193 °C
Numer MDL: MFCD00007850
Numer CAS: 101-54-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-951-9