Drukuj
Chloromrówczan fenylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
237906-100G 237906-5G
SIAL237906-100GEA 228 PLN
SIAL237906-100G SIAL237906-5G
Chloromrówczan fenylu, Sigma-Aldrich®
Chloromrówczan fenylu
Formuła: C₇H₅ClO₂
Temp. Wrzenia: 187 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –28 °C
Gęstość: 1,248 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 80 °C
Numer MDL: MFCD00000637
Numer CAS: 1885-14-9
Numer WE (dawny EINECS): 217-547-8
Jednostka: 2746
ADR: 6.1,II