Drukuj
Metakrylan etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester etylowy kwasu metakrylowego
M-Clarity™ quality level = MQ200
234893-100ML 234893-1L 234893-500ML
SIAL234893-100MLEA 151 PLN
SIAL234893-100ML SIAL234893-1L SIAL234893-500ML
Metakrylan etylu, Sigma-Aldrich®
Metakrylan etylu
Formuła: C₆H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –48 °C
Gęstość: 0,9158 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 20 °C
Numer MDL: MFCD00009161
Numer CAS: 97-63-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-597-5
Jednostka: 2277
ADR: 3,II