Drukuj
5-tert-Butylo-m-ksylen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
233587-100G 233587-500G
SIAL233587-100GEA 201 PLN
SIAL233587-100G SIAL233587-500G
5-tert-Butylo-m-ksylen, Sigma-Aldrich®
5-tert-Butylo-m-ksylen
Formuła: C₁₂H₁₈
Temp. Wrzenia: 205 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –22 °C
Gęstość: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008832
Numer CAS: 98-19-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-647-6