Drukuj
Chloromrówczan trichlorometylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
23261-10ML 23261-50ML
SIAL23261-10MLEA 264 PLN
SIAL23261-10ML SIAL23261-50ML
Chloromrówczan trichlorometylu, Sigma-Aldrich®
Chloromrówczan trichlorometylu
Formuła: C₂Cl₄O₂
Temp. Wrzenia: 128 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –57 °C
Gęstość: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00015553
Numer CAS: 503-38-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-965-9
Klasyfikacja Merck : 13,03368