Drukuj
n-Butyllithium 10 mol/l in hexane, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
230715-100ML 230715-800ML
SIAL230715-100MLEA 594 PLN
SIAL230715-100ML SIAL230715-800ML
n-Butyllithium 10 mol/l in hexane, Sigma-Aldrich®
n-Butyllithium
Formuła: C₄H₉Li
MW: 64.06 g/mol
Temp. topnienia: -76
Gęstość: 0.69 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –22 °C
Numer MDL: MFCD00009414
Numer CAS: 109-72-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-698-7
Jednostka: 3394
ADR: 4.2 I