Drukuj
Chlorek benzylotrimetyloamoniowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
228982-1KG 228982-250G 228982-50G
SIAL228982-1KGEA 696 PLN
SIAL228982-1KG SIAL228982-250G SIAL228982-50G
Chlorek benzylotrimetyloamoniowy, Sigma-Aldrich®
Chlorek benzylotrimetyloamoniowy
Formuła: C₁₀H₁₆ClN
Temp. topnienia: 238 °C
Gęstość: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011782
Numer CAS: 56-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-300-3