Drukuj
3-Tiofenoetanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
228796-25G 228796-5G
SIAL228796-25GEA 1650 PLN
SIAL228796-25G SIAL228796-5G
3-Tiofenoetanol, Sigma-Aldrich®
3-Tiofenoetanol
Formuła: C₆H₈OS
Temp. Wrzenia: 110 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00009766
Numer CAS: 13781-67-4
Numer WE (dawny EINECS): 237-434-7