Drukuj
Izocyjanian benzylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
227269-25G 227269-5G
SIAL227269-25GEA 1010 PLN
SIAL227269-25G SIAL227269-5G
Izocyjanian benzylu, Sigma-Aldrich®
Izocyjanian benzylu
Formuła: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 101
Gęstość: 1.0838 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 45
Numer MDL: MFCD00009701
Numer CAS: 3173-56-6
Numer WE (dawny EINECS): 221-640-9
Jednostka: 3080
ADR: 6.1 II