Drukuj
2-(Trimetylosililo)etanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
226890-10G 226890-1G 226890-50G
SIAL226890-10GEA 879 PLN
SIAL226890-10G SIAL226890-1G SIAL226890-50G
2-(Trimetylosililo)etanol, Sigma-Aldrich®
2-(Trimetylosililo)etanol
Formuła: HOH₂CCH₂Si(CH₃)₃
Temp. Wrzenia: 145 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 0,8358 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00002825
Numer CAS: 2916-68-9
Numer WE (dawny EINECS): 220-844-5
Jednostka: 1987
ADR: 3,III