Drukuj
bursztynian disodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
224731-100G 224731-500G 224731-5G
SIAL224731-100GEA 196 PLN
SIAL224731-100G SIAL224731-500G SIAL224731-5G
bursztynian disodu, Sigma-Aldrich®
bursztynian disodu
Formuła: C₄H₄Na₂O₄
Gęstość: 1,88 g/cm³ (30 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002790
Numer CAS: 150-90-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-778-7
Klasyfikacja Merck : 12,08828