Drukuj
Winylotrimetylosilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Trimethyl(vinyl)silane
M-Clarity™ quality level = MQ100
213950-100G 213950-25G 213950-5G
SIAL213950-100GEA 1810 PLN
SIAL213950-100G SIAL213950-25G SIAL213950-5G
Winylotrimetylosilan, Sigma-Aldrich®
Winylotrimetylosilan
Formuła: C₅H₁₂Si
MW: 100.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 55
Gęstość: 0.7038 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008606
Numer CAS: 754-05-2
Numer WE (dawny EINECS): 212-042-9