Tetrachloroplatynian(II) diamonium, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ammonium tetrachloroplatinate(II), Ammonium tetrachloroplatinate
M-Clarity™ quality level = MQ100
206105-1G
206105-5G
SIAL206105-1GEA
733
PLN
SIAL206105-1G
SIAL206105-5G
Tetrachloroplatynian(II) diamonium, Sigma-Aldrich®
Tetrachloroplatynian(II) diamonium
Formuła:
H₈Cl₄N₂Pt MW: 372.97 g/mol Temp. topnienia: 140 Gęstość: 2.93 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00010885 Numer CAS: 13820-41-2 Numer WE (dawny EINECS): 237-499-1 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 12,00583 |