Drukuj
Tetrachloropalladan dipotasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Potassium tetrachloropalladate (II), Potassium chloropalladite
M-Clarity™ quality level = MQ200
205796-10G 205796-2G
SIAL205796-10GEA 3500 PLN
SIAL205796-10G SIAL205796-2G
Tetrachloropalladan dipotasu, Sigma-Aldrich®
Tetrachloropalladan dipotasu
Formuła: Cl₄K₂Pd
MW: 326.43 g/mol
Temp. topnienia: 105
Gęstość: 2.67 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011373
Numer CAS: 10025-98-6
Numer WE (dawny EINECS): 233-049-3