Drukuj
Eter bis(2-butoksyetylu), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Diethylene glycol dibutyl ether, 2,2-Dibutoxyethyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
205621-100ML 205621-1L 205621-500ML
SIAL205621-100MLEA 177 PLN
SIAL205621-100ML SIAL205621-1L SIAL205621-500ML
Eter bis(2-butoksyetylu), Sigma-Aldrich®
Eter bis(2-butoksyetylu)
Formuła: C₁₂H₂₆O₃
Temp. Wrzenia: 256 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009459
Numer CAS: 112-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-001-9