Drukuj
Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Wilkinson's catalyst, Chlorotris(triphenylphosphine)rhodium(I), Tris(triphenylphosphine)chlororhodium
M-Clarity™ quality level = MQ100
205036-1G 205036-250MG 205036-5G
SIAL205036-1GEA 987 PLN
SIAL205036-1G SIAL205036-250MG SIAL205036-5G
Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride, Sigma-Aldrich®
Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride
Formuła: C₅₄H₄₅ClP₃Rh
MW: 925.23 g/mol
Temp. topnienia: 157
Gęstość: 1.363 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010016
Numer CAS: 14694-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 238-744-5
Klasyfikacja Merck : 12,02226