Drukuj
n-Butyllithium 2.7 mol/l in heptane, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
20159-100ML-F 20159-500ML-F
SIAL20159-100ML-FEA 469 PLN
SIAL20159-100ML-F SIAL20159-500ML-F
n-Butyllithium 2.7 mol/l in heptane, Sigma-Aldrich®
n-Butyllithium
Formuła: C₄H₉Li
MW: 64.06 g/mol
Temp. topnienia: -76
Gęstość: 0.765
Numer MDL: MFCD00009414
Numer CAS: 109-72-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-698-7
Jednostka: 3394
ADR: 4.2 I