Drukuj
Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Wilkinson's catalyst, Chlorotris(triphenylphosphine)rhodium(I), Tris(triphenylphosphine)chlororhodium
M-Clarity™ quality level = MQ200
199982-1G 199982-5G
SIAL199982-1GEA 591 PLN
SIAL199982-1G SIAL199982-5G
Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride, Sigma-Aldrich®
Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride
Formuła: C₅₄H₄₅ClP₃Rh
MW: 925.23 g/mol
Temp. topnienia: 157
Gęstość: 1.363 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010016
Numer CAS: 14694-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 238-744-5
Klasyfikacja Merck : 12,02226