Drukuj
Aldehyd α,α,α-trifluoro-3-toluilowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
196878-25G 196878-5G
SIAL196878-25GEA 454 PLN
SIAL196878-25G SIAL196878-5G
Aldehyd α,α,α-trifluoro-3-toluilowy, Sigma-Aldrich®
Aldehyd α,α,α-trifluoro-3-toluilowy
Formuła: C₈H₅F₃O
Temp. Wrzenia: 83 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,3024 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00003373
Numer CAS: 454-89-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-228-1