Drukuj
Jodotrimetylosilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Trimethyliodosilane, Trimethylsilyl iodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
195529-100G 195529-25G 195529-5G
SIAL195529-100GEA 2090 PLN
SIAL195529-100G SIAL195529-25G SIAL195529-5G
Jodotrimetylosilan, Sigma-Aldrich®
Jodotrimetylosilan
Formuła: C₃H₉ISi
Temp. Wrzenia: 106 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: < 0 °C
Gęstość: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00001028
Numer CAS: 16029-98-4
Numer WE (dawny EINECS): 240-171-0
Jednostka: 2924
ADR: 3,II