Drukuj
1,3-Dimetylo-2-imidazolidynon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
193453-100G 193453-1KG 193453-25G
SIAL193453-100GEA 226 PLN
SIAL193453-100G SIAL193453-1KG SIAL193453-25G
1,3-Dimetylo-2-imidazolidynon, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimetylo-2-imidazolidynon
Formuła: C₅H₁₀N₂O
MW: 114.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 225.5
Temp. topnienia: 8
Gęstość: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 93
Numer MDL: MFCD00003188
Numer CAS: 80-73-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-304-8
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,03275