Drukuj
2-(4-Hydroksyfenylo)etanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
188255-25G 188255-5G
SIAL188255-25GEA 463 PLN
SIAL188255-25G SIAL188255-5G
2-(4-Hydroksyfenylo)etanol, Sigma-Aldrich®
2-(4-Hydroksyfenylo)etanol
Formuła: C₈H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 310 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 90…92 °C
Numer MDL: MFCD00002902
Numer CAS: 501-94-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-930-8