Drukuj
Chlorooctan tert-butylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
186791-100G 186791-25G
SIAL186791-100GEA 353 PLN
SIAL186791-100G SIAL186791-25G
Chlorooctan tert-butylu, Sigma-Aldrich®
Chlorooctan tert-butylu
Formuła: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150.6 g/mol
Temp. Wrzenia: 48
Gęstość: 1.053 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000930
Numer CAS: 107-59-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-506-1
Jednostka: 2929
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,01562