Drukuj
Ester etylowy kwasu chloromrówkowego, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
185892-100G 185892-500G 185892-5G
SIAL185892-100GEA 183 PLN
SIAL185892-100G SIAL185892-500G SIAL185892-5G
Ester etylowy kwasu chloromrówkowego, Sigma-Aldrich®
Ester etylowy kwasu chloromrówkowego
Formuła: C₃H₅ClO₂
Temp. Wrzenia: 93 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –81 °C
Gęstość: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 10 °C
Numer MDL: MFCD00000644
Numer CAS: 541-41-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-778-5
Jednostka: 1182
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 12,03831