Drukuj
2-(4-Bromophenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Bromophenethyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ200
183431-10G 183431-1G
SIAL183431-10GEA 726 PLN
SIAL183431-10G SIAL183431-1G
2-(4-Bromophenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(4-Bromophenyl)ethanol
Formuła: C₈H₉BrO
Temp. Wrzenia: 275 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 36…38 °C
Gęstość: 1,4678 g/cm³ (28.5 °C)
Numer MDL: MFCD00002897
Numer CAS: 4654-39-1
Numer WE (dawny EINECS): 225-093-7