Drukuj
2-(4-Chlorophenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Chlorophenethyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ100
183423-10G 183423-50G
SIAL183423-10GEA 404 PLN
SIAL183423-10G SIAL183423-50G
2-(4-Chlorophenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(4-Chlorophenyl)ethanol
Formuła: C₈H₉ClO
MW: 156.61 g/mol
Temp. Wrzenia: 259
Gęstość: 1.189 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00002899
Numer CAS: 1875-88-3
Numer WE (dawny EINECS): 217-506-4