Drukuj
Chloromrówczan izobutylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chloroformic acid isobutyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
177989-100G 177989-25G
SIAL177989-100GEA 245 PLN
SIAL177989-100G SIAL177989-25G
Chloromrówczan izobutylu, Sigma-Aldrich®
Chloromrówczan izobutylu
Formuła: C₅H₉ClO₂
Temp. Wrzenia: 128,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –80 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 30 °C
Numer MDL: MFCD00000642
Numer CAS: 543-27-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-840-1
Jednostka: 2742
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,05156