Drukuj
3-Bromofuran, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
176524-10G 176524-2.5G
SIAL176524-10GEA 1940 PLN
SIAL176524-10G SIAL176524-2.5G
3-Bromofuran, Sigma-Aldrich®
3-Bromofuran
Formuła: C₄H₃BrO
Temp. Wrzenia: 103 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,6957 g/cm³ (0 °C)
Numer MDL: MFCD00005347
Numer CAS: 22037-28-1
Numer WE (dawny EINECS): 244-744-6