Drukuj
Anilina-D5, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
175692-1G 175692-5G
SIAL175692-1GEA 548 PLN
SIAL175692-1G SIAL175692-5G
Anilina-D5, Sigma-Aldrich®
Anilina-D5
Formuła: C₆H₂D₅N
Gęstość: 1,077 g/cm³ (20 °C)
Numer CAS: 4165-61-1
Numer WE (dawny EINECS): 224-015-9