Drukuj
(4-Metoksyfenylo)acetonitryl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
169986-100G 169986-25G
SIAL169986-100GEA 343 PLN
SIAL169986-100G SIAL169986-25G
(4-Metoksyfenylo)acetonitryl, Sigma-Aldrich®
(4-Metoksyfenylo)acetonitryl
Formuła: C₉H₉NO
Temp. Wrzenia: 286 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 8 °C
Gęstość: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 117 °C
Numer MDL: MFCD00001919
Numer CAS: 104-47-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-206-0
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III