Drukuj
Nadtlenek di-tert-butylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
168521-1L 168521-250ML 168521-5ML
SIAL168521-1LEA 1080 PLN
SIAL168521-1L SIAL168521-250ML SIAL168521-5ML
Nadtlenek di-tert-butylowy, Sigma-Aldrich®
Nadtlenek di-tert-butylowy
Formuła: C₈H₁₈O₂
Temp. Wrzenia: 109 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: < –25 °C
Gęstość: 0,798 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C
Numer MDL: MFCD00008803
Numer CAS: 110-05-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-733-6
Klasyfikacja Merck : 12,03515