Drukuj
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride, 3-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
167703-25G 167703-5G
SIAL167703-25GEA 395 PLN
SIAL167703-25G SIAL167703-5G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene, Sigma-Aldrich®
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene
Formuła: C₈H₆ClF₃
Temp. Wrzenia: 95 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,3079 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000908
Numer CAS: 705-29-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-884-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,III