Drukuj
Formylohydrazyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Formic acid hydrazide, Formohydrazide, Formic hydrazide
M-Clarity™ quality level = MQ100
166375-100G 166375-25G
SIAL166375-100GEA 874 PLN
SIAL166375-100G SIAL166375-25G
Formylohydrazyna, Sigma-Aldrich®
Formylohydrazyna
Formuła: CH₄N₂O
Temp. Wrzenia: 90 °C (0,7 mmHg)
Temp. topnienia: 150 °C
Numer MDL: MFCD00007589
Numer CAS: 624-84-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-867-9