Drukuj
dichlorek adypilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
165212-100G 165212-25G 165212-5G
SIAL165212-100GEA 798 PLN
SIAL165212-100G SIAL165212-25G SIAL165212-5G
dichlorek adypilu, Sigma-Aldrich®
dichlorek adypilu
Formuła: C₆H₈Cl₂O₂
Temp. Wrzenia: 125 °C (15 hPa)
Gęstość: 1,2563 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 66 °C
Numer MDL: MFCD00000759
Numer CAS: 111-50-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-876-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II