Drukuj
Chlorek 10-undecenoilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
161667-100G 161667-25G
SIAL161667-100GEA 487 PLN
SIAL161667-100G SIAL161667-25G
Chlorek 10-undecenoilu, Sigma-Aldrich®
Chlorek 10-undecenoilu
Formuła: C₁₁H₁₉ClO
Temp. Wrzenia: 120 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000772
Numer CAS: 38460-95-6
Numer WE (dawny EINECS): 253-951-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II