Drukuj
Chlorek 4-bifenylokarbonylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Phenylbenzoyl chloride, 4-Biphenylcarbonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
161144-10G 161144-50G
SIAL161144-10GEA 302 PLN
SIAL161144-10G SIAL161144-50G
Chlorek 4-bifenylokarbonylu, Sigma-Aldrich®
Chlorek 4-bifenylokarbonylu
Formuła: C₁₃H₉ClO
Temp. Wrzenia: 195…200 °C (5 mmHg)
Temp. topnienia: 110…112 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000692
Numer CAS: 14002-51-8
Numer WE (dawny EINECS): 237-804-8
Jednostka: 3261
ADR: 8,II