Drukuj
3,5-Dihydroksybenzoesan metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
159603-100G 159603-25G
SIAL159603-100GEA 909 PLN
SIAL159603-100G SIAL159603-25G
3,5-Dihydroksybenzoesan metylu, Sigma-Aldrich®
3,5-Dihydroksybenzoesan metylu
Formuła: C₈H₈O₄
Temp. Wrzenia: 300 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 168…170 °C
Numer MDL: MFCD00002289
Numer CAS: 2150-44-9
Numer WE (dawny EINECS): 218-426-2